Etanolato de titanio(IV) (contains 35% Tetraisopropyl Orthotitanate at maximum)
Proveedor: TCI
Atención
T0967-25ML T0967-500ML
TCIAT0967-25MLEA 16 EUR
TCIAT0967-25ML TCIAT0967-500ML
Etanolato de titanio(IV) (contains 35% Tetraisopropyl Orthotitanate at maximum)
Etanolato de titanio(IV)
Formula: C₈H₂₀O₄Ti
MW: 228,12 g/mol
Pto. Ebullición: 236°C
Densidad: 1,107 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 33°C
Número MDL: MFCD00009071
Núm. CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faffe82b73fcdbf04cf64cc7bf692bd5da767c57&vid=faffe82b73fcdbf04cf64cc7bf692bd5da767c57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Ignition residue 33.0 to 36.0 %
Assay of Tetraisopropyl Orthotitanate 15.0 to 35.0 %