Span® 60
Proveedor: TCI
Sinónimos: Arlacel 60, Sorbitan monooctadecanoate, Sorbitan stearate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan monostearate
S0062-25G S0062-500G
TCIAS0062-25GEA 18 EUR
TCIAS0062-25G TCIAS0062-500G
Span® 60
Span® 60
Formula: C₂₄H₄₆O₆
MW: 430,63 g/mol
Pto. Ebullición: ? 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005366
Núm. CAS: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Índice Merck: 14,08724
Order Now
Resultados test especificaciones
Saponification Value 145.0 to 156.0
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C