Estreptomicina sulfato 95,0 N_ASSAY_METHOD Protein Research
Proveedor: TCI
Atención
S0834-25G S0834-5G
TCIAS0834-25GEA 28 EUR
TCIAS0834-25G TCIAS0834-5G
Estreptomicina sulfato 95,0 N_ASSAY_METHOD Protein Research
Sulfato de estreptomicina
Formula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4 g/mol
Pto. de fusión: 250
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037023
Núm. CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
Índice Merck: 14,08826
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=585b47fbc4a678504b2e6aea61e2844cf0bbfb8b&vid=cc56db0fd061629b15393267c021f729b28768d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D -79.0 to -88.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
Nucleic acid precipitation test to pass test