Tetrabutilamonio bromuro ≥99.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
Atención
I0365-25G I0365-500G I0365-100G
TCIAI0365-25GEA 22 EUR
TCIAI0365-25G TCIAI0365-500G TCIAI0365-100G
Tetrabutilamonio bromuro ≥99.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Tetrabutilamonio bromuro
Formula: C₁₆H₃₆BrN
Pto. de fusión: 103°C
Densidad: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011633
Núm. CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=687210e083cca81d851fd2d8ea8d8ed27134b482&vid=a2355fc23cb47a6641cfde8d06206edfab1d1a03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Absorbance (230nm) max. 1.00
Absorbance (254nm) max. 0.20
Absorbance (400nm) max. 0.10