Tetrabutilamonio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
Atención
I0366-25G I0366-5G
TCIAI0366-25GEA 135 EUR
TCIAI0366-25G TCIAI0366-5G
Tetrabutilamonio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Tetrabutilamonio cloruro
Formula: C₁₆H₃₆ClN
Pto. de fusión: 70°C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Número MDL: MFCD00011635
Núm. CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5eb9a59c9d21e1e14f32c7324e59f1e726faa27&vid=fa5971ac577615397573bbb48eb3ef3ba5f7ca14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.080
Absorbance (254nm) max. 0.040
Absorbance (400nm) max. 0.010