Tetrametilamonio hidróxido ∼25% water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrametilamonio
T1460-25ML T1460-500ML
TCIAT1460-25MLEA 16 EUR
TCIAT1460-25ML TCIAT1460-500ML
Tetrametilamonio hidróxido ∼25% water
Tetrametilamonio hidróxido
Formula: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Densidad: 1.016
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008280
Núm. CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6adfddc35a1152ba6a61b2b334241c695a2980f7&vid=112fb51b484f163b661cd0edde34af7f41c1dcf8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 24.0 to 26.4 w/w%