Tetrametilsilano ≥99.0% (por GC) para espectroscopia RMN
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
TMS
T0154-100ML
T0154-25ML
T0154-500ML
TCIAT0154-100MLEA
88
EUR
TCIAT0154-100ML
TCIAT0154-25ML
TCIAT0154-500ML
Tetrametilsilano ≥99.0% (por GC) para espectroscopia RMN
Tetrametilsilano
Formula:
C₄H₁₂Si Pto. Ebullición: 26°C Pto. de fusión: –99 °C Densidad: 0,642 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –27°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008274 Núm. CAS: 75-76-3 EINECS: 200-899-1 UN: 2749 ADR: 3,I Índice Merck: 14,09229 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Specific gravity (20/20) | 0.6380 to 0.6420 |
Refractive index n20/D | 1.3570 to 1.3600 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...