Ácido sórbico ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido trans,trans-hexa-2,4-dienoico, Ácido hexa-2,4-dienoico
S0856-25G S0856-5G
TCIAS0856-25GEA 28 EUR
TCIAS0856-25G TCIAS0856-5G
Ácido sórbico ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Ácido sórbico
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
MW: 112.13 g/mol
Pto. Ebullición: 228°C
Pto. de inflamación: 127 (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002703
Núm. CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Índice Merck: 14,08721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9823a28d1c0ff90f460f08f1e5f9460d6ccede55&vid=252f6a27b7c70c0b9389b0833cdcf7fb0b677f57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test