1,3-Ciclohexanodiol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0481-25G C0481-500G
TCIAC0481-25GEA 57 EUR
TCIAC0481-25G TCIAC0481-500G
1,3-Ciclohexanodiol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
1,3-Ciclohexanodiol
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 246 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 102 °C
Número MDL: MFCD00039458
Núm. CAS: 504-01-8
EINECS: 207-979-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1119df7b37c314e5cbbf02ee289d356326f3148d&vid=0161511a973af9f5e55847faf1f93d6ec9f179a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0% (total of isomer)