Fulereno C60 ≥99.5% (by HPLC), puro
Proveedor: TCI
Sinónimos: Fullerene - C60, Buckminster-Fullerene C60, C60 Fullerene, Fullerene-C60, Bucky Ball, Footballen
B1641-1G B1641-100MG B1641-500MG
TCIAB1641-1GEA 167 EUR
TCIAB1641-1G TCIAB1641-100MG TCIAB1641-500MG
Fulereno C60 ≥99.5% (by HPLC), puro
Fulereno C60
Formula: C₆₀
MW: 720,66 g/mol
Pto. de fusión: > 280 °C
Densidad: ~ 1,65 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00151408
Núm. CAS: 99685-96-8
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,01462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38c6a85235ed453090fa66df30b18daf6f93bfd4&vid=161d692b139f6aec2f8ec6b0ace410d60fef13d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%