Tetraetilamonio hidróxido 10% in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetraetilamonio, Hidróxido de tetrilamonio
T0096-25ML T0096-500ML
TCIAT0096-25MLEA 18 EUR
TCIAT0096-25ML TCIAT0096-500ML
Tetraetilamonio hidróxido 10% in water
Tetraetilamonio hidróxido
Formula: C₈H₂₁NO
MW: 147.26 g/mol
Densidad: 0.865
Número MDL: MFCD00009024
Núm. CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,09201
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=284000c14d089a1a7a5a4acf51b0b0af8c98b2be&vid=2607ef0c086f77dea88be9f63fa1587517376465&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%