Tetraetilamonio hidróxido 35% in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetraetilamonio, Hidróxido de tetrilamonio
T2589-25ML T2589-500ML
TCIAT2589-25MLEA 22 EUR
TCIAT2589-25ML TCIAT2589-500ML
Tetraetilamonio hidróxido 35% in water
Tetraetilamonio hidróxido
Formula: C₈H₂₁NO
MW: 147.26 g/mol
Densidad: 0.865
Número MDL: MFCD00009024
Núm. CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,09201
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e725f8d157a5f2715c1c65bae9a4ae45454a527&vid=850fe737379d16875e2a1b521d674ffe0bade77c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 34.0 to 36.0 w/w%