Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: CyDTA monohidrato, CDTA monohidrato, Titriplex® IV, Ácido trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético monohidrato
C0473-25G C0473-500G C0473-100G
TCIAC0473-25GEA 41 EUR
TCIAC0473-25G TCIAC0473-500G TCIAC0473-100G
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364.35 g/mol
Pto. de fusión: 216°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149243
Núm. CAS: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e050ef9e8ec5bc313b73496e3c38269baebaa2&vid=07e050ef9e8ec5bc313b73496e3c38269baebaa2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
Water 4.0 to 6.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.3 %