(R)-(+)-Ácido málico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0021-25G M0021-5G
TCIAM0021-25GEA 114 EUR
TCIAM0021-25G TCIAM0021-5G
(R)-(+)-Ácido málico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(+)-Ácido málico
Formula: C₄H₆O₅
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 101…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004245
Núm. CAS: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Índice Merck: 14,05707
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27f3df43216597a07a310ac9fce30582fefa6e2b&vid=27f3df43216597a07a310ac9fce30582fefa6e2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C