Adipohydrazida ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
A0170-25G A0170-250G
TCIAA0170-25GEA 17 EUR
TCIAA0170-25G TCIAA0170-250G
Adipohydrazida ≥99.0% (by HPLC)
Adipohydrazida
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Pto. Ebullición: 446 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 181…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007614
Núm. CAS: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40f34fb6492f5e6c8d8062952ebc19781140088e&vid=40f34fb6492f5e6c8d8062952ebc19781140088e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency