4'-Metilacetanilida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
A0064-25G
A0064-100G
TCIAA0064-25GEA
35
EUR
TCIAA0064-25G
TCIAA0064-100G
4'-Metilacetanilida ≥98.0% (por GC)
4'-Metilacetanilida
Formula:
C₉H₁₁NO MW: 149,19 g/mol Pto. Ebullición: 307 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 145…148 °C Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008677 Núm. CAS: 103-89-9 EINECS: 203-155-4 Índice Merck: 13,00076 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)