Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo ≥98.0% (by titrimetric analysis) trimethylsilylating agent
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
T0871-250G T0871-5G T0871-25G
TCIAT0871-250GEA 283 EUR
TCIAT0871-250G TCIAT0871-5G TCIAT0871-25G
Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo ≥98.0% (by titrimetric analysis) trimethylsilylating agent
Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo
Formula: C₄H₉F₃O₃SSi
MW: 222.26 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de inflamación: 25°C
Número MDL: MFCD00000406
Núm. CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2920
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,09719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d45c4ac37905793fde3bf29ebe466dbbf2ba72f&vid=7744031d398cb6996fa2f65a9c68c906ab751f61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %