2-(Dimetilamino)benzoato de metilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
D0675-10G D0675-25G
TCIAD0675-10GEA 77 EUR
TCIAD0675-10G TCIAD0675-25G
2-(Dimetilamino)benzoato de metilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-(Dimetilamino)benzoato de metilo
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de inflamación: 122°C
Número MDL: MFCD00025858
Núm. CAS: 10072-05-6
EINECS: 233-202-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87a8eceeb0351b1eea51206dff65b91db749929b&vid=87a8eceeb0351b1eea51206dff65b91db749929b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %