3,5-Dihidroxitolueno, anhidro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Metilresorcinol, Orcina
M1235-25G M1235-5G
TCIAM1235-25GEA 157 EUR
TCIAM1235-25G TCIAM1235-5G
3,5-Dihidroxitolueno, anhidro ≥98.0% (por GC)
3,5-Dihidroxitolueno
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Pto. de fusión: 109 °C
Densidad: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002291
Núm. CAS: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Índice Merck: 14,06864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dad4db14c06af48cae00805286775ffd76eb81&vid=a8518c3020761388c02223c09997de05284b97fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity