2-Iodopiridina ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with Na₂S₂O₃
I0533-25G I0533-5G
TCIAI0533-25GEA 208 EUR
TCIAI0533-25G TCIAI0533-5G
2-Iodopiridina ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Iodopiridina
Formula: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de fusión: 118…120 °C
Densidad: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00464928
Núm. CAS: 5029-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %