Tetrapropilamonio hidróxido 10% in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrapropilamonio
T0171-25ML T0171-100ML
TCIAT0171-25MLEA 28 EUR
TCIAT0171-25ML TCIAT0171-100ML
Tetrapropilamonio hidróxido 10% in water
Tetrapropilamonio hidróxido
Formula: C₁₂H₂₉NO
MW: 203.37 g/mol
Densidad: 1.012
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009360
Núm. CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b00842875850afe13ae3d2a04e88d93832049157&vid=3de79e0cc124a3efb5a87da77a818989f7df6cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Bromide max. 0.10 %