Tetrapropilamonio hidróxido 10% in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrapropilamonio
T0964-25ML T0964-500ML T0964-100ML
TCIAT0964-25MLEA 16 EUR
TCIAT0964-25ML TCIAT0964-500ML TCIAT0964-100ML
Tetrapropilamonio hidróxido 10% in water
Tetrapropilamonio hidróxido
Formula: C₁₂H₂₉NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009360
Núm. CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a78e6fedce2f127a27b9315a6ad46bb59557726&vid=cd6801feb0817a587361000a6f7f8a3d78e060ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%