Tetrapropilamonio hidróxido 20 - 25% in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrapropilamonio
T1020-25ML T1020-500ML T1020-100ML
TCIAT1020-25MLEA 25 EUR
TCIAT1020-25ML TCIAT1020-500ML TCIAT1020-100ML
Tetrapropilamonio hidróxido 20 - 25% in water
Tetrapropilamonio hidróxido
Formula: C₁₂H₂₉NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009360
Núm. CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453b68e0acc5ce0e39edc269272904ffe0944ec6&vid=31d9e72df41ea6203fb817e211de8f94161d6708&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 20.0 to 25.0 w/w%