(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
D0710-25G D0710-500G D0710-100G
TCIAD0710-25GEA 16 EUR
TCIAD0710-25G TCIAD0710-500G TCIAD0710-100G
(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol ≥97.0% (por GC)
(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 80°C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 80°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063238
Núm. CAS: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Índice Merck: 14,05213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&vid=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %