Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
I0343-100G
I0343-25G
I0343-5G
TCIAI0343-100GEA
200
EUR
TCIAI0343-100G
TCIAI0343-25G
TCIAI0343-5G
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica
Formula:
C₅H₁₁O₃SNa Pto. de fusión: > 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007541 Núm. CAS: 22767-49-3 EINECS: 245-208-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Absorbance (210nm) | max. 1.000 |
Absorbance (230nm) | max. 0.300 |
Absorbance (254nm) | max. 0.130 |