Cloruro de tolueno-α-sulfonilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Benzylsulphonyl chloride, α-Toluenesulphonyl chloride, Phenylmethylsulphonyl chloride, Phenylmethanesulphonyl chloride
B0441-25G B0441-100G
TCIAB0441-25GEA 78 EUR
TCIAB0441-25G TCIAB0441-100G
Cloruro de tolueno-α-sulfonilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de tolueno-α-sulfonilo
Formula: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00007455
Núm. CAS: 1939-99-7
EINECS: 217-717-1
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cf95d31f84f23d7ce93ac46fb8d11aa6b852dff&vid=9cf95d31f84f23d7ce93ac46fb8d11aa6b852dff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity