α-Toluenosulfonilo fluoruro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
PMSF, Fluoruro de tolueno-α-sulfonilo
B1062-25G
B1062-5G
TCIAB1062-25GEA
115
EUR
TCIAB1062-25G
TCIAB1062-5G
α-Toluenosulfonilo fluoruro ≥98.0% (por GC)
α-Toluenosulfonilo fluoruro
Formula:
C₇H₇FO₂S MW: 174,2 g/mol Pto. Ebullición: 85°C Pto. de fusión: 91…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007424 Núm. CAS: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2923 ADR: 8,III Índice Merck: 14,07542 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 95.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...