α-Toluenosulfonilo fluoruro ≥98.0% (por GC) for biochemical research
Proveedor: TCI
Peligro
B3473-25G B3473-5G
TCIAB3473-25GEA 113 EUR
TCIAB3473-25G TCIAB3473-5G
α-Toluenosulfonilo fluoruro ≥98.0% (por GC) for biochemical research
α-Toluenosulfonilo fluoruro
Formula: C₇H₇FO₂S
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007424
Núm. CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,07542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24e92a12577398bf870211f536139f3aac658d0&vid=80f37bf1cf53420279da6ef2d70e68a8ef339df5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Enzyme inhibition test to pass test