5-(Dimetilamino)naftaleno-1-sulfonamida ≥98.0% (by titrimetric analysis) for fluorometry
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dansylamide, 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulphonamide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonamide
D1507-1G D1507-5G
TCIAD1507-1GEA 45 EUR
TCIAD1507-1G TCIAD1507-5G
5-(Dimetilamino)naftaleno-1-sulfonamida ≥98.0% (by titrimetric analysis) for fluorometry
5-(Dimetilamino)naftaleno-1-sulfonamida
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Pto. Ebullición: 405 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215 °C
Número MDL: MFCD00004000
Núm. CAS: 1431-39-6
EINECS: 215-854-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d0f14a1afd2c6318ad281d81c143d4f31134f52&vid=6a1f4dee6de86eb8abaec05b2c12475c4cc0c5ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 deg-C