Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cromo (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chromium (III), Chromium (III) 2,4-pentanedionate, Chromium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
C0336-25G C0336-100G
TCIAC0336-25GEA 16 EUR
TCIAC0336-25G TCIAC0336-100G
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cromo (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cromo (III)
Formula: C₁₅H₂₁CrO₆
MW: 349,32 g/mol
Pto. Ebullición: 340 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215,85 °C
Densidad: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000015
Núm. CAS: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4950f94836339dc93163087b0986591bc07353&vid=9b4950f94836339dc93163087b0986591bc07353&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency