Tris(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0043-25G
M0043-500G
M0043-100G
TCIAM0043-25GEA
30
EUR
TCIAM0043-25G
TCIAM0043-500G
TCIAM0043-100G
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (III)
Formula:
C₁₅H₂₁MnO₆ Pto. de fusión: 160 °C |
Número MDL:
MFCD00000023 Núm. CAS: 14284-89-0 EINECS: 238-188-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Black powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in dilute HCl | almost transparency |