Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
I0079-25G I0079-500G I0079-100G
TCIAI0079-25GEA 16 EUR
TCIAI0079-25G TCIAI0079-500G TCIAI0079-100G
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III)
Formula: C₁₅H₂₁FeO₆
MW: 353.18 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Número MDL: MFCD00000020
Núm. CAS: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d417943775d10556d56627005a2062df8d24c5d&vid=4d417943775d10556d56627005a2062df8d24c5d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency