Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cobalt (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (III) 2,4-pentanedionate, Cobalt tris(acetylacetonate), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
C0374-25G C0374-500G C0374-100G
TCIAC0374-25GEA 39 EUR
TCIAC0374-25G TCIAC0374-500G TCIAC0374-100G
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (III) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (III)
Formula: C₁₅H₂₁CoO₆
MW: 356,26 g/mol
Número MDL: MFCD00013488
Núm. CAS: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45f6c2c23cf0b4c8c2361be2d369e0127bb6ac3e&vid=45f6c2c23cf0b4c8c2361be2d369e0127bb6ac3e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %