Tris(2,4-pentanodionato-O,O')rutenio (III)
Proveedor: TCI
Atención
T2183-1G T2183-5G
TCIAT2183-1GEA 92 EUR
TCIAT2183-1G TCIAT2183-5G
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')rutenio (III)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')rutenio (III)
Formula: C₁₅H₂₁O₆Ru
Número MDL: MFCD00000030
Núm. CAS: 14284-93-6
EINECS: 238-193-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0772734611c16f3167c39a10befe5a82bd29beab&vid=0772734611c16f3167c39a10befe5a82bd29beab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 43.00 to 47.00 %