Tris(2-hidroxietil)-1,3,5-triazinatriona ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
T0674-25G T0674-500G
TCIAT0674-25GEA 16 EUR
TCIAT0674-25G TCIAT0674-500G
Tris(2-hidroxietil)-1,3,5-triazinatriona ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Tris(2-hidroxietil)-1,3,5-triazinatriona
Formula: C₉H₁₅N₃O₆
MW: 261,23 g/mol
Pto. Ebullición: 527 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 133…136 °C
Número MDL: MFCD00003549
Núm. CAS: 839-90-7
EINECS: 212-660-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1932d689a9df4335be6ada56bdaac62bbbe3b205&vid=1932d689a9df4335be6ada56bdaac62bbbe3b205&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency