Ácido 1-adamantancarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Adamantanecarboxylic acid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carboxylic acid
A0742-25G A0742-500G A0742-100G
TCIAA0742-25GEA 27 EUR
TCIAA0742-25G TCIAA0742-500G TCIAA0742-100G
Ácido 1-adamantancarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 1-adamantancarboxílico
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Pto. de fusión: 172…175 °C
Densidad: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00074720
Núm. CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26148fdb8e37762c773d990dd0918116e5808e9e&vid=26148fdb8e37762c773d990dd0918116e5808e9e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C