Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
M0662-25G M0662-500G M0662-100G
TCIAM0662-25GEA 34 EUR
TCIAM0662-25G TCIAM0662-500G TCIAM0662-100G
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido D(-)-2-hidroxi-2-fenilacetico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 322
Número MDL: MFCD00064251
Núm. CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=644a09de7bbeb4da749535736d2f891f12d2e57a&vid=644a09de7bbeb4da749535736d2f891f12d2e57a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C