Bromuro de 3-bromopropilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromopropilamina, bromhidrato
B1263-25G B1263-500G B1263-100G
TCIAB1263-25GEA 23 EUR
TCIAB1263-25G TCIAB1263-500G TCIAB1263-100G
Bromuro de 3-bromopropilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de 3-bromopropilamonio
Formula: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
MW: 218.92 g/mol
Número MDL: MFCD00012912
Núm. CAS: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aab9bb0f7da6b6725d00a9a7afd7c83aff8b0627&vid=aab9bb0f7da6b6725d00a9a7afd7c83aff8b0627&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency