Indol-3-acetato de potasio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
K-IAA, 3-Indoleacetic acid potassium salt, Heteroauxine, Indol-3-ylacetic acid potassium salt, Indole-3-acetic acid potassium salt, Potassium 3-Indoleacetate
I0023-1G
I0023-25G
TCIAI0023-1GEA
18
EUR
TCIAI0023-1G
TCIAI0023-25G
Indol-3-acetato de potasio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Indol-3-acetato de potasio
Formula:
C₁₀H₈KNO₂ MW: 213.28 g/mol |
Número MDL:
MFCD00066213 Núm. CAS: 2338-19-4 EINECS: 219-049-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |