Ftalaldehído ≥99.0% (por GC) for HPLC labeling
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: o-Ftalaldehído, OPA
P0280-100G P0280-25G P0280-5G
TCIAP0280-100GEA 302 EUR
TCIAP0280-100G TCIAP0280-25G TCIAP0280-5G
Ftalaldehído ≥99.0% (por GC) for HPLC labeling
Ftalaldehído
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C
Número MDL: MFCD00003335
Núm. CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07368
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4363edc3c76dd8d8d563ba70bd86f7102f83c951&vid=616d154019da07ffbee742061fa3b36b2d91169d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
Effect test of HPLC derivatization to pass test