Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for molten salt
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Basionic® ST 80
E0490-25G
E0490-250G
E0490-5G
TCIAE0490-25GEA
53
EUR
TCIAE0490-25G
TCIAE0490-250G
TCIAE0490-5G
Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for molten salt
Cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula:
C₆H₁₁ClN₂ MW: 146,62 g/mol Pto. de fusión: 84°C Densidad: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 186 °C |
Número MDL:
MFCD00074843 Núm. CAS: 65039-09-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |