4-Benciloxifenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1104-25G B1104-500G B1104-100G
TCIAB1104-25GEA 26 EUR
TCIAB1104-25G TCIAB1104-500G TCIAB1104-100G
4-Benciloxifenol ≥99.0% (por GC)
4-Benciloxifenol
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 328 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117,9…121.5 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002333
Núm. CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Índice Merck: 14,06248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a6ab75fca7252429e61470f19592d362e786610&vid=1a6ab75fca7252429e61470f19592d362e786610&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency