Uracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
U0013-25G U0013-500G U0013-100G
TCIAU0013-25GEA 24 EUR
TCIAU0013-25G TCIAU0013-500G TCIAU0013-100G
Uracil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Uracilo
Formula: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Pto. Ebullición: 379 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 194 °C
Densidad: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006016
Núm. CAS: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Índice Merck: 14,09850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0205dd888f415bc44387cd510365e2633d90ae07&vid=0205dd888f415bc44387cd510365e2633d90ae07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency