Pentilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pentilparabeno, 4-Hidroxibenzoato de pentilo
H0208-10G H0208-25G
TCIAH0208-10GEA 44 EUR
TCIAH0208-10G TCIAH0208-25G
Pentilo 4-hidroxibenzoato ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Pentilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016479
Núm. CAS: 6521-29-5
EINECS: 229-408-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=169ebc8b5b1412aab1523d32d47453b732b136e7&vid=169ebc8b5b1412aab1523d32d47453b732b136e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency