D(-)-Ribosa ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
R0025-25G R0025-250G
TCIAR0025-25GEA 19 EUR
TCIAR0025-25G TCIAR0025-250G
D(-)-Ribosa ≥98.0% (por GC)
D(-)-Ribose
Formula: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 90…95 °C
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135453
Núm. CAS: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Índice Merck: 14,08204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47fb4068d14650f4f7e6b4d08c25bc54826877a2&vid=47fb4068d14650f4f7e6b4d08c25bc54826877a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -22.0 deg (C=1, H2O)[included NH3 aq. (2+3)]
Solubility in Water almost transparency