Tris(dimetilamino)fosfina ≥96.0% (por GC) (may contain precipitate)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(dimethylamino)phosphine, Hexamethyl phosphorous triamide, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT
T1317-25ML T1317-250ML
TCIAT1317-25MLEA 156 EUR
TCIAT1317-25ML TCIAT1317-250ML
Tris(dimetilamino)fosfina ≥96.0% (por GC) (may contain precipitate)
Tris(dimetilamino)fosfina
Formula: C₆H₁₈N₃P
MW: 163,2 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,8962 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 26°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008301
Núm. CAS: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=718cd87c215892d3e08752d6f59603e45d587cc4&vid=718cd87c215892d3e08752d6f59603e45d587cc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %