N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida ≥95.0% (por GC) trimethylsilylating agent
Proveedor: TCI
Atención
M0672-25ML M0672-5ML
TCIAM0672-25MLEA 138 EUR
TCIAM0672-25ML TCIAM0672-5ML
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida ≥95.0% (por GC) trimethylsilylating agent
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida
Formula: C₆H₁₂F₃NOSi
Pto. Ebullición: 132°C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 26°C
Número MDL: MFCD00000411
Núm. CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a676142f1b6f92f6205ace284af31c85a2c0635&vid=fca06cc9ef135fe86a98d711d7401fdb5eee4448&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate (50 ppm) after 5 min + hold up time