Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(3-cloro-4-fluorofenil)borano
C1760-1G C1760-5G
TCIAC1760-1GEA 16 EUR
TCIAC1760-1G TCIAC1760-5G
Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Número MDL: MFCD00051800
Núm. CAS: 144432-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e8b57ae5bdb35eb62d185dc2e2dd2c759173cb&vid=39e8b57ae5bdb35eb62d185dc2e2dd2c759173cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %