Ácido 2-bromo-5-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
B3307-1G B3307-5G
TCIAB3307-1GEA 57 EUR
TCIAB3307-1G TCIAB3307-5G
Ácido 2-bromo-5-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-bromo-5-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BBrNO₂
Número MDL: MFCD03411558
Núm. CAS: 223463-14-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc2c01d1d4cbedc0e6e83a4dcc198e8f9ccb870a&vid=cc2c01d1d4cbedc0e6e83a4dcc198e8f9ccb870a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 110.0 %