Ácido 3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
P1673-1G P1673-25G P1673-5G
TCIAP1673-1GEA 35 EUR
TCIAP1673-1G TCIAP1673-25G TCIAP1673-5G
Ácido 3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₆BNO₂
MW: 122,92 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674177
Núm. CAS: 1692-25-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72112dab2471ed995e1b463122a655f959f9785f&vid=72112dab2471ed995e1b463122a655f959f9785f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 117.0 %